2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Arabinose diacetonide
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 768 EUR
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formula: C₁₁H₁₈O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144988
Núm. CAS: 13039-93-5