2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4330-1MG BICL4330-5MG
APOSBICL4330-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4330-1MG APOSBICL4330-5MG
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose
Formula: C₆H₁₃O₉P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397795
Núm. CAS: 67101-62-6