4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-isothiocyanatophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, α-D-Mannopyranosyl 4-phenylisothiocyanate
BICL4346-25MG BICL4346-100MG
APOSBICL4346-25MGEA 253 EUR
APOSBICL4346-25MG APOSBICL4346-100MG
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₃H₁₅NO₆S
MW: 313,326 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070374
Núm. CAS: 96345-79-8