4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 336 EUR
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₀H₂₂O₅S
MW: 374,451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182352
Núm. CAS: 868241-49-0