4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-5GEA 949 EUR
APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formula: C₂₀H₂₂O₅S
MW: 374.451 g/mol
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973630
Núm. CAS: 161007-96-1