4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 377 EUR
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formula: C₃₃H₄₂O₁₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397804
Núm. CAS: 848863-34-3