4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl)-1-thio-β-D-glucopyranoside
BICL4358-1G BICL4358-5G BICL4358-2G
APOSBICL4358-1GEA 434 EUR
APOSBICL4358-1G APOSBICL4358-5G APOSBICL4358-2G
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside
Formula: C₃₃H₄₂O₁₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397805
Núm. CAS: 27894-92-4