Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4361-1G BICL4361-2G
APOSBICL4361-1GEA 768 EUR
APOSBICL4361-1G APOSBICL4361-2G
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formula: C₂₇H₃₈O₁₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397808
Núm. CAS: 13223-83-1