Pentyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Amyl β-D-glucopyranoside
BICL4363-1G BICL4363-2G BICL4363-500MG
APOSBICL4363-1GEA 796 EUR
APOSBICL4363-1G APOSBICL4363-2G APOSBICL4363-500MG
Pentyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Pentyl β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₁H₂₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057506
Núm. CAS: 66957-71-9