2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4367-1G BICL4367-5G BICL4367-2G
APOSBICL4367-1GEA 281 EUR
APOSBICL4367-1G APOSBICL4367-5G APOSBICL4367-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate
Formula: C₂₁H₂₄O₁₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973647
Núm. CAS: 32748-59-7