1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
NSC 404268, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-triphenylmethyl-β-D-glucopyranose
BICL4370-1G
BICL4370-500MG
BICL4370-2G
APOSBICL4370-1GEA
490
EUR
APOSBICL4370-1G
APOSBICL4370-500MG
APOSBICL4370-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
Formula:
C₃₃H₃₄O₁₀ MW: 590,617 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076150 Núm. CAS: 37074-90-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...