2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4371-1G BICL4371-500MG
APOSBICL4371-1GEA 1120 EUR
APOSBICL4371-1G APOSBICL4371-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal
Formula: C₁₄H₁₈O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040568
Núm. CAS: 3366-47-0