1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%

Proveedor: Apollo Scientific

BICL4372-100MG BICL4372-250MG BICL4372-500MG
APOSBICL4372-100MGEA 447 EUR
APOSBICL4372-100MG APOSBICL4372-250MG APOSBICL4372-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose
Formula: C₁₄H₁₉IO₉
MW: 458,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010889
Núm. CAS: 1286737-83-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR