3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4373-1G BICL4373-5G BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA 239 EUR
APOSBICL4373-1G APOSBICL4373-5G APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formula: C₁₆H₂₄O₁₀
Pto. de fusión: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01863564
Núm. CAS: 28140-37-6