3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(methyl orthoacetate), (3aS,5R,6R,7S,7aS)-5-(Acetoxymethyl)-2-methoxy-2-methyltetrahydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-6,7-diyl diacetate
BICL4374-1G
APOSBICL4374-1GEA 840 EUR
APOSBICL4374-1G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formula: C₁₄H₂₀O₁₀
MW: 348,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211213
Núm. CAS: 4435-05-6