2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4375-1G BICL4375-2G BICL4375-500MG
APOSBICL4375-1GEA 768 EUR
APOSBICL4375-1G APOSBICL4375-2G APOSBICL4375-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04039685
Núm. CAS: 121238-27-5