(S)-β3-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid, H-β-Phenyl-Ala-OH, (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid
BICR106-1G BICR106-5G BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA 43.5 EUR
APOSBICR106-1G APOSBICR106-5G APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076238
Núm. CAS: 40856-44-8