Boc-L-homopropargylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 545 EUR
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052897
Núm. CAS: 208522-16-1