(±)-Strigol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3aR*,5S*,8bS*,2'R*)-3-[(E)-2',5'-dihydro-4'-methyl-5'-oxo-2'-furanyloxymethylene]-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydroindeno[1,2-b]furan-2-one
BICR133-1MG BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA 545 EUR
APOSBICR133-1MG APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Formula: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,374 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD27665492
Núm. CAS: 51820-11-2