2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride, 2,2,2-trichloroethyl sulphochloridate,chlorosulphuric acid 2,2,2-trichloroethyl ester
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 493 EUR
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formula: C₂H₂Cl₄O₃S
MW: 247,912 g/mol
Densidad: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD19200066
Núm. CAS: 764-09-0
UN: 3265
ADR: 8,II