2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,3-dimethyl-1-((2,2,2-trichloroethoxy)sulphonyl)-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate

BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 313 EUR
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Formula: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
MW: 457,659 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664964
Núm. CAS: 1185733-70-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR