4-Br debranone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,4-Br debranone
BICR144-10MG BICR144-50MG
APOSBICR144-10MGEA 346 EUR
APOSBICR144-10MG APOSBICR144-50MG
4-Br debranone
4-Br debranone
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28556859
Núm. CAS: 1332863-94-1