Epibestatin hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIE9631-10MG BIE9631-5MG
APOSBIE9631-10MGEA 432 EUR
APOSBIE9631-10MG APOSBIE9631-5MG
Epibestatin hydrochloride
Epibestatin hydrochloride
Diastereoepimer of aminopeptidase inhibitor bestatin
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₄·ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00070386
Núm. CAS: 100992-60-7