Fusarenon X
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 12,13-epoxy-3 α,4 β,7 β,15-tetrahydroxytrichothec-9-en-8-one 4-acetate, Nivalenol monoacetate
BIF1007-1MG BIF1007-5MG
APOSBIF1007-1MGEA 364 EUR
APOSBIF1007-1MG APOSBIF1007-5MG
Fusarenon X
Fusarenon X
Formula: C₁₇H₂₂O₈
MW: 354.352 g/mol
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078778
Núm. CAS: 23255-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1 I