Dovitinib lactate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CHIR-258, TKI-258, 4-Amino-5-fluoro-3-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)quinolin-2(1H)-one 2-hydroxypropanoate
BIFK0016-5MG
APOSBIFK0016-5MGEA 69.6 EUR
APOSBIFK0016-5MG
Dovitinib lactate
Dovitinib lactate
Lactate Salt, >99%
Formula: C₂₁H₂₁FN₆O·C₃H₆O₃
MW: 482,507 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16038905
Núm. CAS: 692737-80-7