L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Proveedor: Apollo Scientific
BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-1GEA 719 EUR
APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formula: C₆H₁₀O₆
Pto. de fusión: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067388
Núm. CAS: 52153-09-0