D-Galactosamine pentaacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5003-1G APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
MW: 389,355 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00050926
Núm. CAS: 76375-60-5