3-Isothiocyanophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BII109-10MG BII109-25MG
APOSBII109-10MGEA 364 EUR
APOSBII109-10MG APOSBII109-25MG
3-Isothiocyanophenylboronic acid
3-Isothiocyanophenylboronic acid
Amine reactive -Iodinatable
Formula: C₇H₆BNO₂S
Pto. de fusión: 166…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00467363
Núm. CAS: 133887-74-8
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II