N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(1H-Indol-3-yl)acetamido)succinic acid
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 21.9 EUR
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₅
MW: 290,271 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050396
Núm. CAS: 32449-99-3