LL-Z-1640-2
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5Z-7-OXOZEAENOL, JNK/p38 inhibitor
BIL0128-10MG BIL0128-5MG BIL0128-1MG
APOSBIL0128-10MGEA 596 EUR
APOSBIL0128-10MG APOSBIL0128-5MG APOSBIL0128-1MG
LL-Z-1640-2
LL-Z-1640-2
Formula: C₁₉H₂₂O₇
MW: 362,374 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00932468
Núm. CAS: 253863-19-3