N-Hydroxysulphosuccinimide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulpho NHS
BIM108-500MG BIM108-1G BIM108-5G
APOSBIM108-500MGEA 87 EUR
APOSBIM108-500MG APOSBIM108-1G APOSBIM108-5G
N-Hydroxysulphosuccinimide
N-Hydroxysulphosuccinimide
Forms amine reactive peptides
  • Protein
Ref: Staros,J.V,Wright,R.W.and Swingle,D.M.(1986) Anal.Biochem.156, 220-222
Formula: C₄H₅NO₆S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00217065
Núm. CAS: 82436-78-0