4-Methylumbelliferyl palmitate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1102-100MG BIM1102-500MG BIM1102-250MG
APOSBIM1102-100MGEA 55.1 EUR
APOSBIM1102-100MG APOSBIM1102-500MG APOSBIM1102-250MG
4-Methylumbelliferyl palmitate
4-Methylumbelliferyl palmitate
Formula: C₂₆H₃₈O₄
MW: 414,578 g/mol
Pto. de fusión: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037612
Núm. CAS: 17695-48-6
EINECS: 241-695-2