4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM2041-25MG BIM2041-50MG
APOSBIM2041-25MGEA 125 EUR
APOSBIM2041-25MG APOSBIM2041-50MG
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Formula: C₁₅H₁₆O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00057308
Núm. CAS: 77471-44-4