4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 132 EUR
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069855
Núm. CAS: 67909-30-2