4-Methylumbelliferyl nonanoate
Proveedor: Apollo Scientific
BIM2046-1G BIM2046-250MG
APOSBIM2046-1GEA 145 EUR
APOSBIM2046-1G APOSBIM2046-250MG
4-Methylumbelliferyl nonanoate
4-Methylumbelliferyl nonanoate
Formula: C₁₉H₂₄O₄
MW: 316,391 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051220
Núm. CAS: 18319-93-2