Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: bis-MUP
BIM2048-1G BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA 377 EUR
APOSBIM2048-1G APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Formula: C₂₀H₁₅O₈P
MW: 414,302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00076128
Núm. CAS: 51379-07-8