Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-250MGEA 325 EUR
APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Formula: C₇H₁₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038151
Núm. CAS: 5155-47-5