5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: X-α-Glucoside
BIMB1190-100MG BIMB1190-250MG
APOSBIMB1190-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1190-100MG APOSBIMB1190-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00155606
Núm. CAS: 108789-36-2