5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1194-1G BIMB1194-250MG
APOSBIMB1194-1GEA 79.9 EUR
APOSBIMB1194-1G APOSBIMB1194-250MG
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797509
Núm. CAS: 108847-96-7