6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1326-100MG BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA 209 EUR
APOSBIMB1326-100MG APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683908
Núm. CAS: 198402-61-8