6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Salmon α-glucoside
BIMB1329-100MG BIMB1329-250MG
APOSBIMB1329-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1329-100MG APOSBIMB1329-250MG
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
MW: 329,733 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04972053
Núm. CAS: 467214-46-6