5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: X-acetaminide
BIMB1683-1G BIMB1683-2.5G BIMB1683-500MG
APOSBIMB1683-1GEA 174 EUR
APOSBIMB1683-1G APOSBIMB1683-2.5G APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O
MW: 287,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14155891
Núm. CAS: 1330750-19-0