5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Magenta-α-glucoside
BIMB3104-100MG BIMB3104-1G BIMB3104-250MG
APOSBIMB3104-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIMB3104-100MG APOSBIMB3104-1G APOSBIMB3104-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796940
Núm. CAS: 878495-64-8