Muramic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(((2R,3R,4R,5R)-2-Amino-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl)oxy)propanoic acid, 2-Amino-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose
BIMM1062-10MG BIMM1062-25MG
APOSBIMM1062-10MGEA 638 EUR
APOSBIMM1062-10MG APOSBIMM1062-25MG
Muramic acid
Muramic acid
Formula: C₉H₁₇NO₇
MW: 251,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00213428
Núm. CAS: 1114-41-6