2'-Deoxyisoguanosine
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2012-100MG BIMN2012-250MG BIMN2012-500MG
APOSBIMN2012-100MGEA 348 EUR
APOSBIMN2012-100MG APOSBIMN2012-250MG APOSBIMN2012-500MG
2'-Deoxyisoguanosine
2'-Deoxyisoguanosine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15145285
Núm. CAS: 106449-56-3