Nivalenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIN0113-1MG BIN0113-5MG
APOSBIN0113-1MGEA 0 EUR
APOSBIN0113-1MG APOSBIN0113-5MG
Nivalenol
Nivalenol
Formula: C₁₅H₂₀O₇
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133673
Núm. CAS: 23282-20-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I