4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 212 EUR
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5