L-α-Phosphatidylinositol from Glycine max (soybean)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
BIP0140-1G BIP0140-250MG
APOSBIP0140-1GEA 667 EUR
APOSBIP0140-1G APOSBIP0140-250MG
L-α-Phosphatidylinositol from Glycine max (soybean)
L-α-Phosphatidylinositol
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates
Formula: C₄₅H₈₇O₁₃P
MW: 867.138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151139
Núm. CAS: 97281-52-2