D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Robison ester trisodium salt
BIP0687-50MG
APOSBIP0687-50MGEA 50.9 EUR
APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Formula: C₆H₁₀O₁₀P·3Na
MW: 342,081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083681
Núm. CAS: 53411-70-4
EINECS: 258-543-6