Amino-PEG2-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1031-100MG BIPG1031-250MG BIPG1031-1G
APOSBIPG1031-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIPG1031-100MG APOSBIPG1031-250MG APOSBIPG1031-1G
Amino-PEG2-acid
Amino-PEG2-acid
Formula: C₇H₁₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20926377
Núm. CAS: 791028-27-8